Learn More
4-(1H-Pirazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10110972 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10110972 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10019121 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10110972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18414DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 17635-45-9
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.192
Número MDL MFCD00626298
Clave InChI CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
PubChem CID 594274
Nombre IUPAC 4-pirazol-1-ylanilina
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%