Learn More
[4-(1H-imidazol-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11390617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11390617 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10113134 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390617 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43309CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 103573-92-8
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD08271921
Clave InChI FSLVBXCLXDGFRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl methanol, d0n8qd, 4-imidazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-imidazole-1-ylmethyl benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenylmethanol, benzenemethanol,4-1h-imidazol-1-ylmethyl
PubChem CID 15594569
Nombre IUPAC [4-(imidazol-1-ilmetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%