Learn More
4-(1H-Imidazol-1-ilmetil)-N-metilbenzilamina 1,5 oxalato 0,5 hidrato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10506334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10506334 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10235564 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43396DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 910036-84-9
Fórmula molecular C14H17N3O4
Peso molecular (g/mol) 291.307
Número MDL MFCD09064952
Clave InChI AIQAEMDKVTYASZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalic acid; 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methyl methyl amine, oxalic acid-1-4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine 1/1
PubChem CID 24229491
Nombre IUPAC 1-[4-(imidazol-1-ilmetil)fenil]-N-metilmetanamina;ácido oxálico
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-N-methylbenzylamine 1.5 oxalate 0.5 hydrate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.34
Porcentaje de pureza 95%