Learn More
4-(1H-imidazol-1-ilmetil)benzonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10117622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10117622 1 g 1 g
10672675 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43316DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 112809-54-8
Fórmula molecular C11H9N3
Peso molecular (g/mol) 183.214
Número MDL MFCD08060525
Clave InChI LUSFCTSUDCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-imidazol-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl imidazole, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl-1h-imidazole, 4-imidazol-1-ylmethyl-benzonitrile, 4-1-imidazolylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1cab3
PubChem CID 1236449
Nombre IUPAC 4-(imidazol-1-ilmetil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%