Learn More
Clorhidrato de ácido 4-(1h-imidazol-1-ilmetil)benzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245754 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10183464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43351CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 135611-32-4
Fórmula molecular C11H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 238.671
Número MDL MFCD08271922
Clave InChI MZTHHEXWAYFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 4-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, acmc-1bx8o, 4-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525764
Nombre IUPAC ácido 4-(imidazol-1-ilmetil)benzoico; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.67
Porcentaje de pureza 95%