Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10366664 250 mg 250 miligramos
10327763 1 g 1 g
10451324 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10366664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43304CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 102432-03-1
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Clave InChI PYVCQHSLEIAQET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11126983
Nombre IUPAC 4-(imidazol-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%