Learn More
4-(1h-imidazol-1-ilmetil)anilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10236273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10236273 250 mg 250 miligramos
10765373 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10236273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43314CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 56643-85-7
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.22
Número MDL MFCD06660785
Clave InChI DGHAOTHIDTUSJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazol-1-ylmethylphenylamine, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 4-1-imidazolyl methyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, 1-4-aminobenzyl imidazole, 4-imidazolylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl-1h-imidazole
PubChem CID 1265319
Nombre IUPAC 4-(imidazol-1-ilmetil)anilina
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%