Learn More
[4-(1H-imidazol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10121162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10121162 250 mg 250 miligramos
10572842 1 g 1 g
10505675 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10121162 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 86718-08-3
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Número MDL MFCD02682059
Clave InChI SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776486
Nombre IUPAC (4-imidazol-1-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%