Learn More
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 97%, Acros Organics™
Código de producto. 10605062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10605062 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10605062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.0°C to 207.0°C
Color Beige-Brown to Brown-Gray
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H8N2O
Número MDL MFCD00005281
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
Clave InChI CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Peso molecular (g/mol) 160.18
PubChem CID 82315
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Fine Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Imidazol-1-yl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.