Learn More
4-(1H-Imidazol-1-il)bencenocarbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563012 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10477802 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18518EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 423769-74-8
Fórmula molecular C10H9N3S
Peso molecular (g/mol) 203.263
Número MDL MFCD03659704
Clave InChI QUJXJNDFQWCYLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1h-imidazol-1-yl, 4-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, amino 4-imidazolylphenyl methane-1-thione, 4-1h-imidazol-1-yl benzothioamide
PubChem CID 2776487
Nombre IUPAC 4-imidazol-1-ilbencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)N2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarbothioamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.27
Porcentaje de pureza 97%