Learn More
Ácido 4-(1H-benzimidazol-1-ilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10334342 1 g 1 g
10049381 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334342 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10745DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 139742-50-0
Fórmula molecular C15H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 252.273
Número MDL MFCD02180372
Clave InChI KLIANJXCGMBICV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzo d imidazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-yl methyl benzoic acid, maybridge1_005258, acmc-20e4o9, 4-benzimidazolylmethyl benzoic acid, 4-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzimidazole-1-ylmethyl benzoic acid
PubChem CID 2735444
Nombre IUPAC ácido 4-(bencimidazol-1-ilmetil)benzoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 97%