Learn More
[4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10670885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10670885 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10371323 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10670885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45709DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160388-56-7
Fórmula molecular C10H11N3O
Peso molecular (g/mol) 189.218
Número MDL MFCD07772869
Clave InChI XEOWXPICRQBFIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzyl alcohol, 4-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol
PubChem CID 7162035
Nombre IUPAC [4-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 97%