Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ilmetil)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30452377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452377 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30452377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76756050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Fórmula molecular C10 H8 N4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benzonitrile','4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
SMILES N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
Nombre IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 184.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0749