Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10177552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10177552 1 g 1 g
10219934 5 g 5 g
10477934 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10177552 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45716DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 112809-25-3
Fórmula molecular C10H8N4
Peso molecular (g/mol) 184.202
Número MDL MFCD07368016
Clave InChI HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazolylmethyl benzonitrile, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1-1,2,4-triazolyl methyl benzontrile, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, letrozole impurity c
PubChem CID 7537616
Nombre IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 97%