Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ilmetil)bencenamina, TRC
Código de producto. 30457069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457069 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767530500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamine
CAS 119192-10-8
Fórmula molecular C9 H10 N4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5,10H2
SMILES Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
Nombre IUPAC 4-1(1,2,4-triazol- -ilmetil)anilina
Peso molecular (g/mol) 174.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0905