Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10799953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10799953 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10127792 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10683635 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10799953 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45704CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 859850-94-5
Fórmula molecular C10H9N3O
Peso molecular (g/mol) 187.202
Clave InChI XEPIORKIFKJATD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
PubChem CID 7164655
Nombre IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%