Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10504584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10504584 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10377423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10504584 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC45714DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 119192-10-8
Fórmula molecular C9H10N4
Peso molecular (g/mol) 174.207
Número MDL MFCD00973306
Clave InChI ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
Nombre IUPAC 4-1(1,2,4-triazol- -ilmetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.21
Porcentaje de pureza 97%