Learn More
Ácido 4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10487802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10487802 250 mg 250 miligramos
10722483 1 g 1 g
10163384 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10487802 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 162848-16-0
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.174
Número MDL MFCD02682060
Clave InChI FOMQQGKCPYKKHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736531
Nombre IUPAC ácido 4-(1,2,4-triazol-1-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzoic acid, pubchem19582, rarechem al be 1325, buttpark 9550-80, acmc-1c5ri
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 95%