Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10724193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10724193 1 g 1 g
10049091 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10724193 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18614DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6523-49-5
Fórmula molecular C8H8N4
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00171470
Clave InChI BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
PubChem CID 735826
Nombre IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-il)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%