Learn More
4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-il)pirimidin-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)pyrimidin-2-amine |
| CAS | 1542059-06-2 |
| Fórmula molecular | C10H8N6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N6/c11-10-12-6-5-9(13-10)16-8-4-2-1-3-7(8)14-15-16/h1-6H,(H2,11,12,13) |
| SMILES | Nc1nccc(n1)n2nnc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 4-(benzotriazol-1-il)pirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 212.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.081 |