Learn More
4,17-Dioxabiciclo[12.3.2]nonadecano-18-O-terc-butildimetilsilil espiramicina I-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,17-Dioxabicyclo[12.3.2]nonadecane-18-O-tert-butyldimethylsilyl Spiramycin I-d3 |
| Fórmula molecular | C49D3H85N2O14Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [9(2R,5S,6R)]-18-Deoxo-3-deoxy-9-O-[5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-18-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3,18-epoxy-leucomycin V |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C49H88N2O14Si/c1-15-16-24-66(13,14)65-40-26-34-25-29(2)36(61-39-23-22-35(50(8)9)31(4)58-39)21-19-17-18-20-30(3)57-38(52)27-37(62-40)46(56-12)45(34)64-48-43(53)42(51(10)11)44(32(5)60-48)63-41-28-49(7,55)47(54)33(6)59-41/h17-19,21,29-37,39-48,53-55H,15-16,20,22-28H2,1-14H3/b18-17+,21-19+/t29-,30-,31?,32?,33-,34-,35+,36+,37-,39+,40?,41+,42?,43?,44-,45+,46+,47+,48+,49?/m1/s1/i8D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C)[C@H]1CC[C@H](O[C@H]2\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)C[C@H]3OC(C[C@@H](C[C@H]2C)[C@H](O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O[C@H]5CC(C)(O)[C@@H](O)[C@@H](C)O5)C(C4O)N(C)C)[C@H]3OC)O[Si](C)(C)CCCC)OC1C |
| Nombre IUPAC | (1R,3R,4R,5E,7E,10R,14R,18S,19S)-16-[butil(dimetil)silil]oxi-18-[(2S,5S)-5-[(2S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-4,6-dimetil-tetrahidropiran-2-il]oxi-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxi-19-metoxi-3,10-dimetil-4-[(2R,5S)-6-metil-5-[metil(trideuteriometil)amino]tetrahidropiran-2-il]oxi-11,15-dioxabiciclo[12.3.2]nonadeca-5,7-dien-12-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 960.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 959.6193 |