Learn More
4,16-Dibromo[2,2]paraciclofano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413307 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15413307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25745.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane
CAS 96392-77-7
Punto de fusión 249°C to 252°C
Fórmula molecular C16H14Br2
Número MDL MFCD09953451
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1
Porcentaje de pureza 98%