Learn More
4,16-Dibromo[2,2]paraciclofano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423307 5 g 5 g
15433307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25745.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96392-77-7
Fórmula molecular C16H14Br2
Número MDL MFCD09953451
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Punto de fusión 249°C to 252°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1
Porcentaje de pureza 98%