Learn More
ácido 4-{[1-(terc-butoxicarbonil)piperid-4-iloxi]metil}benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10134154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10134154 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10799415 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10134154 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67901DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 934570-52-2
Fórmula molecular C18H25NO5
Peso molecular (g/mol) 335.4
Número MDL MFCD11841069
Clave InChI CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
PubChem CID 43811046
Nombre IUPAC ácido 4-[[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]oximetil]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-{[1-(Tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.4
Porcentaje de pureza 97%