Learn More
Ácido 4-{[1-(terc-butoxicarbonil)-4-piperidinil]oxi}benzoico, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10593393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10593393 250 mg 250 miligramos
10289492 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10593393 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00953CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 162046-56-2
Fórmula molecular C17H23NO5
Peso molecular (g/mol) 321.373
Número MDL MFCD06658985
Clave InChI LUVXDMFUUZGFST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy benzoic acid, 4-1-boc-4-piperidyloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl oxy benzoic acid, 4-1-boc piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy piperidine, n-boc protected, 4-1-t-butoxycarbonyl-4-piperidyloxy benzoic acid, 4 1-t-butoxycarbonyl 4-piperadinyl oxybenzoic acid
PubChem CID 2794649
Nombre IUPAC ácido 4-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]oxibenzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 97%