Learn More
Bromuro de [4-(1-pirrolidinilmetil)fenil]magnesio, solución de 0,25 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11985891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985891 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11985891
Marca: Thermo Scientific Acros 431670500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-78-0, 109-99-9
% mín. CAS 4.33, 89.9
Color Marrón
% máx. CAS 10.1, 95.67
Densidad 0.9160g/mL
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Gravedad específica 0.916
Fórmula molecular C11H14BrMgN
Número MDL MFCD03840893
Sinónimo 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesi, magnesium,1-phenylmethyl pyrrolidine,bromide, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 1-4-bromomagnesio phenyl methyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clave InChI SMCUOBSDAGTZFC-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Nombre IUPAC magnesio;1-(fenilmetil)pirrolidina;bromuro
Peso molecular (g/mol) 264.45
PubChem CID 16217255
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ¢4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl!magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.