Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(1-pirrolidinilmetil)benzeneborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469155 5 g 5 g
15459155 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51115.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884507-39-5
Fórmula molecular C17H26BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.21
Número MDL MFCD08690299
Clave InChI AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525868
Nombre IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]pirrolidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.2