Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(1-pirrolidinilcarbonilamino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489845 250 mg 250 miligramos
15479845 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52499.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874290-95-6
Fórmula molecular C17H25BN2O3
Peso molecular (g/mol) 316.208
Número MDL MFCD08689514
Clave InChI YYWNYUFLSXVMRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine-1-carboxamide, 4-pyrrolidin-1-ylcarbonyl amino benzeneboronic acid, pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine-1-carboxamide, 4-pyrrolidinylcarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-1-pyrrolidinylcarbonylamino benzeneboronic acid pinacol ester, 1-pyrrolidinecarboxamide, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 1-pyrrolidinecarboxamide,n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 44119373
Nombre IUPAC N-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]pirrolidina-1-carboxamida
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)N3CCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinylcarbonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 243°C to 245°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.21
Porcentaje de pureza 97%