Learn More
Ácido 4-(1-pirrolidinilcarbonil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449947 1 g 1 g
15459947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53186.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 389621-81-2 | C11H14BNO3 | 219.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 389621-81-2
Fórmula molecular C11H14BNO3
Peso molecular (g/mol) 219.05
Número MDL MFCD03411950
Clave InChI VKPBESPVHGDDJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl phenyl boronic acid, 4-pyrrolidinylcarbonylphenylboronic acid, 4-pyrrolidine-1-carbonyl benzeneboronic acid, 4-boronophenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 1-4-boronobenzoyl pyrrolidine, boronic acid, 4-1-pyrrolidinylcarbonyl phenyl, 4-borono-n-1-pyrrolidinyl benzamide, 4-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773571
Nombre IUPAC [4-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.05
Porcentaje de pureza 96%