Learn More
4-(1-Pirrolidinil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437738 5 g 5 g
15427738 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61230.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10282-30-1
Fórmula molecular C11H12N2
Peso molecular (g/mol) 172.231
Número MDL MFCD07368512
Clave InChI ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
PubChem CID 4961271
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-1-ilbenzonitrilo
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
Punto de fusión 83°C to 85°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido