Learn More
4-(1-Pirrolidinil)benzonitrilo, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10311233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10311233 1 g 1 g
10036332 10 g 10 g
10622495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10311233 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30116DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10282-30-1
Fórmula molecular C11H12N2
Peso molecular (g/mol) 172.231
Número MDL MFCD07368512
Clave InChI ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
PubChem CID 4961271
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-1-ilbenzonitrilo
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 90%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.