Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-(1-pirrolidinil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435346 250 mg 250 miligramos
15425346 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59911.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 852227-90-8 | C16H24BNO2 | 273.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 852227-90-8
Fórmula molecular C16H24BNO2
Peso molecular (g/mol) 273.18
Número MDL MFCD08060504
Clave InChI DWJNNJSONWFVBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid pinacol ester, 4-1-pyrrolidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl pyrrolidine
PubChem CID 18525715
Nombre IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]pirrolidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.18
Porcentaje de pureza 97%