Learn More
4-(1-Pirrolidinil)-1-butilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429490 5 g 5 g
11419490 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50323.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24715-90-0 | C8H18N2 | 142.25 g/mol
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine is used directly as drugs, food, cosmetics. Used as a building block in organic synthesis, pyrrolidine activates ketones and aldehydes toward nucleophilic addition by formation of enamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(1-pirrolidinil)-1-butilamina se usa directamente como medicamento, alimento o cosmético. Se utiliza como compuesto básico en la síntesis orgánica. La pirrolidina activa cetonas y aldehídos hacia la adición nucleofílica mediante la formación de enaminas.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24715-90-0
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.25
Número MDL MFCD00192591
Clave InChI LSDYCEIPEBJKPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidin-1-yl butan-1-amine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butanamine, 1-pyrrolidinebutanamine, 4-1-pyrrolidino butylamine, 4-pyrrolidinobutylamine, 4-1-pyrrolidinyl-1-butylamine, 1-4-aminobutyl pyrrolidine, 4-pyrrolidin-1-yl-butylamine, 4-pyrrolidinylbutylamine, 1-pyrrolidinebutylamine
PubChem CID 2762762
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-1-ilbutan-1-amina
SMILES NCCCCN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.25
Porcentaje de pureza 98%