Learn More
4-(1-pirenil)butiramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Pyrenyl)butyramide |
| CAS | 71942-36-4 |
| Fórmula molecular | C20 H17 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17NO/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H2,21,22) |
| SMILES | NC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | 4-piren-1-ilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 287.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.131 |