Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(1-piperidinilmetil)benzeneborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439155 1 g 1 g
15449155 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51114.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 859833-22-0
Fórmula molecular C18H28BNO2
Peso molecular (g/mol) 301.24
Número MDL MFCD08271932
Clave InChI HJKVRMHVLINDRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb120, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525779
Nombre IUPAC 1-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]piperidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(1-Piperidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.23