Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(1-piperidinil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éster de pinacol de ácido 4-(1-piperidinil)bencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.21 |
| Porcentaje de pureza | 95% |