Learn More
4-(1-Piperazinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400651 10 g 10 g
11410651 50 g 50 g
11420651 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400651 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20122.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56621-48-8
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD00066156
Clave InChI GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Piperazinyl)phenol
Punto de fusión 218°C to 224°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3263
Beilstein 150964
Nombre IUPAC 4-(piperazin-1-yl)phenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 98%