Learn More
4-(1-Piperazinil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431398 1 g 1 g
15451398 250 mg 250 miligramos
15441398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55224.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67455-41-8 | C10H15N3 | 177.25 g/mol
4-Piperazinoaniline(CAS#67455-41-8)is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-piperazinoanilina (CAS#67455-41-8) es un importante intermedio orgánico. Se puede usar en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Reactivo con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67455-41-8
Fórmula molecular C10H15N3
Peso molecular (g/mol) 177.25
Número MDL MFCD01365906
Clave InChI VAVOYRCCWLRTMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperazin-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl piperazine, 4-piperazinoaniline, 4-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-1-piperazinyl aniline, benzenamine,4-1-piperazinyl, 4-piperazinylphenylamine, benzenamine, 4-1-piperazinyl, 4-piperazin-1-ylphenylamine, 1-p-aminophenyl piperazine
PubChem CID 422925
Nombre IUPAC 4-(piperazin-1-yl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Piperazinyl)aniline
Punto de fusión 119°C to 123°C
Color De morado a blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(1-Piperazinyl)aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(1-Piperazinyl)aniline