Learn More
4'-(1-Piperacinil)acetofenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439867 100 g 100 g
11419867 5 g 5 g
11429867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22832.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.273 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51639-48-6
Fórmula molecular C12H16N2O
Peso molecular (g/mol) 204.273
Número MDL MFCD00005962
Clave InChI KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
Nombre IUPAC 1-(4-piperazin-1-ilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Punto de fusión 93°C to 98°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 94%