Learn More
4-(1-feniletil)-1,3-bencenodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Phenylethyl)-1,3-benzenediol |
| CAS | 85-27-8 |
| Fórmula molecular | C14H14O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol, 4-(1-Phenylethyl)benzene-1,3-diol, 4-(1-Phenylethyl)resorcin, 4-(1-Phenylethyl)resorcinol, 4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O2/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)13-8-7-12(15)9-14(13)16/h2-10,15-16H,1H3 |
| SMILES | CC(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2O |
| Nombre IUPAC | 4-(1-feniletil)benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 214.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0994 |