Learn More
4-(1-Naftivinilo)piridina, TRC
Código de producto. 30480874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480874 500 mg
30470913 100 mg
30466627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN378673500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16375-56-7
Fórmula molecular C17 H13 N
Peso molecular (g/mol) 231.29
Sinónimo 4-[2-(1-Naphthalenyl)ethenyl]pyridine, 4-[2-(1-Naphthyl)vinyl]pyridine, 4-[β-(1-Naphthyl)vinyl]pyridine, Naphthylvinylpyridine
Nombre IUPAC 4-[2-(1-naftil)vinilo]piridina
SMILES C(=Cc1cccc2ccccc12)c3ccncc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Naphthylvinyl)pyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13N/c1-2-7-17-15(4-1)5-3-6-16(17)9-8-14-10-12-18-13-11-14/h1-13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1048