Learn More
4-(1-Metilpiperidin-4-ilideno)-4H-benzo[4,5]ciclohepta[1,2-b]tiofen-9,10-diona (9,10-dioxoketotifeno), Mikromol™
Código de producto. 17961876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961876 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17961876 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0180.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(1-Metilpiperidin-4-ilideno)-4H-benzo[4,5]ciclohepta[1,2-b]tiofen-9,10-diona (9,10-dioxoketotifeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,10-Dioxo Ketotifen
CAS 43076-16-0
Nombres de analitos o componentes 9,10-Dioxo Ketotifen
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H17 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen, Ketotifen EP impurity G, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity G, Ketotifen Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Nombre IUPAC 10-(1-metilpiperidin-4-ilideno)benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofeno-4,5-diona
Peso molecular (g/mol) 323.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323,098 g/mol