Learn More
4-[(1-metiletil)tio]-1,2-bencenodiamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-[(1-Methylethyl)thio]-1,2-benzenediamine |
| CAS | 1700036-57-2 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2S/c1-6(2)12-7-3-4-8(10)9(11)5-7/h3-6H,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Sc1ccc(N)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-propan-2-ilsulfanilbenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 182.286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.088 |