Learn More
4-(1-metiletil)fenol, Mikromol™
Código de producto. 30051116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051116 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051116 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(1-metiletil)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenol
CAS 99-89-8
Nombres de analitos o componentes 4-Isopropylphenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Propofol Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 136.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,0888 g/mol