Learn More
Ácido 4-(1-Metiletil)benzoico, TRC
Código de producto. 30476529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476529 25 g 25 g
30466722 10 g 10 g
30466130 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30485525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-66-3
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo p-Isopropylbenzoic Acid, 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid, 4-Isopropylbenzoic Acid, Cumic Acid, Cuminic Acid, NSC 1907, NSC 20083, p-Isopropylbenzoic Acid
Nombre IUPAC ácido 4-propan-2-ilbenzoico
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837