Learn More
Éster etílico del ácido 4-(1-metiletenil)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 157356-73-5 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-5-7-9-13-10(8(3)4)11(14-9)12(15)16-6-2/h3,5-7H2,1-2,4H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCc1nc(C(=C)C)c([nH]1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-prop-1-en-2-il-2-propil-1H-imidazol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1368 |