Learn More
4-(1-Metil-1H-pirazol-3-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245434 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10143914 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245434 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23816DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 915707-41-4
Fórmula molecular C11H9N3
Peso molecular (g/mol) 183.214
Número MDL MFCD09702350
Clave InChI OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229471
Nombre IUPAC 4-(1-metilpirazol-3-il)benzonitrilo
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%