Learn More
Ácido 4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10788265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10788265 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10123914 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 915707-39-0
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD09702346
Clave InChI ZIRNSRSOPMSFDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 24229466
Nombre IUPAC ácido 4-(1-metilpirazol-3-il)benzoico
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%