Learn More
Cloruro de 4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11320587 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10602515 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320587 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23803CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 916766-81-9
Fórmula molecular C10H9ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 256.704
Número MDL MFCD09817463
Clave InChI PXFXKTMOZHYJJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-4-chlorosulphonyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229467
Nombre IUPAC cloruro de 4-(1-metilpirazol-3-il)benzenosulfonilo
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71
Porcentaje de pureza 95%