Learn More
Cloruro de 4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.71 |
| Porcentaje de pureza | 95% |